Merck
03664
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
BioUltra, ≥99.0% (KT)
Sinónimos:
EDTA tripotassium salt, Edathamil, Tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
(KOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
442.54
Beilstein:
6762497
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Línea del producto
BioUltra
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (KT)
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: chelator
impurezas
insoluble matter, passes filter test
pH
7.0-9.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
182 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 1.5
λ: 280 nm Amax: 0.05
cadena SMILES
[K+].[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Clave InChI
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dehydrate can be used to study chelators, biochemicals and reagents. EDTA tripotassium salt has been used in a study to assess the safety of EDTA and HEDTA ingredients in cosmetic formulations.
Used to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Final report on the safety assessment of EDTA, calcium disodium EDTA, diammonium EDTA, dipotassium EDTA, disodium EDTA, TEA-EDTA, tetrasodium EDTA, tripotassium EDTA, trisodium EDTA, HEDTA, and trisodium HEDTA
Lanigan, R.S. and Yamarik, T.A.
International Journal of Toxicology, 2, 95-142 (2002)
Justin P Dassie et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 22(11), 1910-1922 (2014-06-24)
Cell-targeted therapies (smart drugs), which selectively control cancer cell progression with limited toxicity to normal cells, have been developed to effectively treat some cancers. However, many cancers such as metastatic prostate cancer (PC) have yet to be treated with current