03620
Ethylenediaminetetraacetic acid
≥98.0% (KT)
Sinónimos:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98.0% (KT)
form
powder
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
functional group
amine
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?