28-4680
Solvent naphtha
CP
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grado:
CP
Productos recomendados
grado
CP
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Muta. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
78.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
25.8 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)