19-3310
2-Butanona
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Etilmetilcetona, MEK, Metiletilcetona
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
2.49 (vs air)
presión de vapor
71 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
960 °F
lim. expl.
10.1 %
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
densidad
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clave InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Application of adsorptive stripping voltammetry based on PbFE for the determination of trace aluminum released into the environment during the corrosion process: The study highlights the role of ammonia buffer solutions in environmental monitoring techniques, particularly in tracing metal ion activities affecting corrosion processes (Wasąg J, Grabarczyk M, 2021).
- Long-Term Generation of Longitudinal Spin Order Controlled by Ammonia Ligation Enables Rapid SABRE Hyperpolarized 2D NMR: Demonstrates advanced NMR techniques facilitated by ammonia buffer solutions, enhancing molecular imaging capabilities essential in pharmaceutical research (Vaneeckhaute E, De Ridder S, Tyburn JM, Kempf JG, Taulelle F, Martens JA, Breynaert E, 2021).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
15.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-9 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?