18-0040
DL-Lactic acid
JIS special grade, 85.0-92.0%
Sinónimos:
2-Hydroxypropionic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
Ensayo
85.0-92.0%
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
pH
2
bp
122 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Clave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?