13-0760
Hexamethylenetetramine
SAJ first grade, ≥98.5%
Sinónimos:
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98.5%
Formulario
crystalline
temp. de autoignición
770 °F
disponibilidad
available only in Japan
mp
280 °C (subl.) (lit.)
cadena SMILES
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Clave InChI
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
482.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
250 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?