Merck
422975
Sigma-Aldrich
Ammonia-d3
99 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
ND3
Número de CAS:
Peso molecular:
20.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
densidad de vapor
0.6 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
4802 mmHg ( 15.5 °C)
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
99% (CP)
temp. de autoignición
1203 °F
bp
−33 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/H3N/h1H3/i/hD3
Clave InChI
QGZKDVFQNNGYKY-ZRLBSURWSA-N
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal pressure at 21ºC for both 10 L and 25 L standard package is 114 psig (liquified). This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Productos recomendados
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
válvula de control
válvula de purga
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
132 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)