12-1210
Glicina
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Glicocola, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ special grade
Ensayo
≥99.0%
Formulario
crystalline powder
disponibilidad
available only in Japan
pH
5.9-6.4 (50 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Clave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?