11-0090
Fehling′s reagent (A)
Sinónimos:
Copper(II) sulfate solution, Fehling’s Reagent I for sugars, Cupric sulfate standard
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: copper
disponibilidad
available only in Japan
cadena SMILES
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clave InChI
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?