05-1200
(±)-Alcanfor
SAJ first grade, ≥96.0%
Sinónimos:
1,7,7-trimetilbiciclo[2,2.1]heptan-2-ona
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
5.2 (vs air)
presión de vapor
4 mmHg ( 70 °C)
Ensayo
≥96.0%
lim. expl.
3.5 %
disponibilidad
available only in Japan
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Clave InChI
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
147.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?