MMGASKTMM
Kit de repuesto de juntas de cabezal de filtración MILLIFLEX OASIS®
for use with Milliflex Oasis® system
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
Productos recomendados
Materiales
silicone
envase
pack of 5 units
fabricante / nombre comercial
Milliflex Oasis®
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidad
for use with Milliflex Oasis® system
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
El sistema de filtración MILLIFLEX OASIS® ofrece una solución para simplificar y garantizar el proceso de análisis microbiológico con niveles superiores de productividad, fiabilidad de los resultados y cumplimiento de la normativa. La bomba MILLIFLEX OASIS® es una bomba de vacío de nueva generación para el análisis de agua y del grado de contaminación microbiana en entornos farmacéuticos. El kit de sustitución de las juntas del cabezal de filtración MILLIFLEX OASIS® contiene juntas que deben sustituirse cada año. El kit contiene 5 juegos de juntas para 5 repuestos.
Aplicación
La bomba de filtración MILLIFLEX OASIS® encuentra su aplicación en los análisis de la biocarga y el control del agua de la cerveza, el agua embotellada, los cosméticos y el análisis de productos farmacéuticos.
Información legal
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany