Key Documents
70663
Millipore
Proteinasa K from Tritirachium album
Highly active serine protease that exhibits broad cleavage specificity on native and denatured proteins and is widely used in the purification of DNA and RNA.
Sinónimos:
Endopeptidasa K
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.85
Quality Level
form
solid
mol wt
28.93 kDa
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
DNA extraction: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Proteinase K is a highly active 28,904-Daserine protease isolated from the fungusTritirachium album. The enzyme exhibitsbroad cleavage specificity on native anddenatured proteins and is widely used in thepurification of DNA and RNA. Its activityis increased in the presence of denaturantssuch as SDS (1%) and elevated temperature(50-60°C). The recommended workingconcentration is 50-100 µg/ml for proteinremoval and enzyme inactivation, and up to2 mg/ml for tissue treatment. The Proteinase K,Lyophilized powder can be prepared as a20 mg/ml stock solution in water and storedin aliquots at -20°C. The enzyme is alsoavailable as a ready-to-use concentrated stocksolution (600 mAU/ml) that is convenientfor routine use in most applications. 1 mgof Proteinase K is the equivalent of 30 mAU(AU = Anson unit). The Novagen ProteinaseK products are free of detectable DNase andRNase
Application
Útil para la inactivación proteolítica de nucleasas durante el aislamiento de ADN y ARN.
Elimina las endotoxinas que se unen a las proteínas catiónicas como la lisozima y la ribonucleasa A.
Se ha comunicado que es útil para el aislamiento de mitocondrias hepáticas, de levadura y de frijol mung
Determinación de la localización de las enzimas en las membranas
Tratamiento de cortes de tejido incluidos en parafina para exponer los sitios de unión de antígenos para el marcado con anticuerpos.
Digestión de proteínas de muestras de tejido cerebral para investigación de los priones en las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET).
Biochem/physiol Actions
La proteinasa K es una serín proteasa estable y muy reactiva. La evidencia procedente de estudios de la estructura cristalina y molecular indica que la enzima pertenece a la familia subtilisina con una tríada catalítica en el sitio activo (ASP39-HIS69-ser224). Es estable en una amplia variedad de entornos: pH, sales amortiguadoras, detergentes (SDS) y temperatura. En presencia de SDS al 0,1 - 0,5 %, la proteinasa K conserva su actividad y digerirá una variedad de proteínas y nucleasas en preparaciones de ADN sin comprometer la integridad del ADN aislado.
Warning
Toxicity: Harmful (C)
Unit Definition
One AU (AU = Anson unit) is defined as the amount of enzyme that liberates 1.0 µmol (181 µg) of tyrosine from casein per minute at pH 7.5 at 37°C.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Yang Sui et al.
Nucleic acids research, 50(12), 6890-6902 (2022-06-25)
Ribonucleotides can be incorporated into DNA during replication by the replicative DNA polymerases. These aberrant DNA subunits are efficiently recognized and removed by Ribonucleotide Excision Repair, which is initiated by the heterotrimeric enzyme RNase H2. While RNase H2 is essential
Jai Rautela et al.
Cancer immunology research, 3(11), 1207-1217 (2015-07-23)
Metastatic progression is the major cause of breast cancer-related mortality. By examining multiple syngeneic preclinical breast cancer models in mice lacking a functional type-I interferon receptor (Ifnar1(-/-) mice), we show that host-derived type-I interferon (IFN) signaling is a critical determinant
A Digaitiene et al.
Journal of applied microbiology, 112(4), 732-742 (2012-02-09)
To screen five strains of lactic acid bacteria (LAB) isolated from rye sourdoughs for the potential production of antimicrobial substances. Lactobacillus sakei KTU05-06, Pediococcus acidilactici KTU05-7, Pediococcus pentosaceus KTU05-8, KTU05-9 and KTU05-10 isolated from rye sourdoughs were investigated for the
Jae Wook Hyeon et al.
Scientific reports, 5, 14944-14944 (2015-10-10)
Prion diseases are associated with the conformational conversion of the physiological form of cellular prion protein (PrP(C)) to the pathogenic form, PrP(Sc). Compounds that inhibit this process by blocking conversion to the PrP(Sc) could provide useful anti-prion therapies. However, no
Lydia Kapsenberg et al.
iScience, 25(8), 104677-104677 (2022-07-19)
Predicting the potential for species adaption to climate change is challenged by the need to identify the physiological mechanisms that underpin species vulnerability. Here, we investigated the sensitivity to ocean acidification in marine mussels during early development, and specifically the