Merck
CELLPRO-RO
Roche
Reactivo para proliferación celular WST-1
suitable for protein quantification, suitable for cell analysis, detection, solution
Sinónimos:
reactivo para proliferación celular, wst-1
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
form
solution
Quality Level
usage
sufficient for ≤2,500 tests (11644807001)
sufficient for ≤800 tests (05015944001)
packaging
bottle of 25 mL (11644807001)
bottle of 8 mL (05015944001)
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
protect from light
technique(s)
protein quantification: suitable
optimum pH
8.0(for physiological conditions our product is buffered pH 7.3)
λmax
440-480 nm
application(s)
cell analysis
detection
detection method
colorimetric
storage temp.
−20°C
General description
Contenido
Disolución lista para usar que contiene WST-1 y un reactivo de acoplamiento electrónico.
La proliferación celular requiere la replicación del ADN genómico. Por tanto, la supervisión de la síntesis de ADN es un parámetro indirecto de la proliferación celular, además de ser adecuada para el estudio de la regulación de la síntesis de ADN. La [3H]-timidina se ha utilizado tradicionalmente para marcar el ADN de las células en división (en fase de reproducción). Para esquivar las desventajas asociadas con el uso de la [3H]-timidina, se han desarrollado alternativas no radiactivas basadas en la 5-bromo-2′-desoxiuridina (BrdU). El uso de tecnología de quimioluminiscencia proporciona una mayor sensibilidad y un amplio intervalo de medida.
Valoración colorimétrica (basada en WST-1) para la cuantificación no radiactiva de la proliferación y la viabilidad celulares, y la citotoxicidad.
Application
El reactivo para proliferación celular WST-1 se utiliza para la cuantificación espectrofotométrica no radiactiva de la proliferación celular y la viabilidad en poblaciones celulares utilizando el formato de placas de 96 pocillos. Medida de la proliferación celular en respuesta a factores de crecimiento, citocinas, mitógenos y nutrientes.
  • Análisis de compuestos citotóxicos y citostáticos, como los medicamentos anticancerosos y otros compuestos farmacéuticos
  • Evaluación de los anticuerpos inhibidores del crecimiento y mediadores fisiológicos
Features and Benefits
  • Comodidad: Las ventajas de un reactivo listo para usar.
  • Seguridad y facilidad: Se evita la utilización de isótopos radiactivos, etapas de lavado y otros reactivos.
  • Precisión: La absorbancia obtenida muestra una fuerte correlación con el número de células.
  • Sensibilidad: Se detectan células en pequeña cantidad.
  • Rapidez: Se puede procesar un gran número de muestras utilizando un lector de ELISA múltiple.
Principle
La sal de tetrazolio estable WST-1 es escindida a un formazán soluble mediante un complejo mecanismo celular que se produce principalmente en la superficie celular. Esta biorreducción depende en gran medida de la producción glucolítica de NAD(P)H en células viables. Por consiguiente, la cantidad del colorante formazán formado muestra una correlación directa con el número de células metabólicamente activas en el cultivo.
Las células cultivadas en placas de cultivo tisular de 96 pocillos se incuban con el reactivo WST-1 durante 0,5 a 4 horas. Después de este periodo de incubación, se determina cuantitativamente el colorante formazán formado con un espectrofotómetro de barrido múltiple (lector de ELISA). La absorbancia medida se relaciona directamente con el número de células viables.
Los ensayos de proliferación celular y de viabilidad son de particular importancia en las aplicaciones habituales de biología celular. Las sales de tetrazolio (MTT, XTT, WST-1) son particularmente útiles para este tipo de análisis. Las sales de tetrazolio son hidrolizadas para formar formazán por medio del sistema de la succinato-tetrazolio reductasa (EC 1.3.99.1), que pertenece a la cadena respiratoria de las mitocondrias, y está activo sólo en las células metabólicamente intactas.
Preparation Note
Concentración de trabajo: Para obtener los mejores resultados, añadir 10 μl/pocillo del reactivo de proliferación celular WST-1 a las células ya cultivadas en 100 μl/pocillo (dilución final 1:10).
Si se utiliza el volumen de cultivo celular de 100 μl/pocillo, bastará un vial para realizar 2 500 pruebas (25 microplacas).
Nota: Si las células se cultivan en 200 μl/pocillo, hay que añadir 20 μl/pocillo del reactivo para proliferación celular WST-1.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): de 2 a 8 °C
Nota: Si se observan precipitados o turbidez al descongelar, calentar la disolución a 37 ºC durante 2 a 10 minutos y agitar para disolver los precipitados. No se recomienda centrifugar porque disminuiría la concentración de trabajo. Una vez disuelto, el reactivo WST-1 puede utilizarse sin limitaciones. Conservar como se indica:
Una vez descongelado, guardar entre 2 y 8 °C, protegido de la luz durante un máximo de cuatro semanas. Sin embargo, tenga en cuenta que la disolución puede volverse viscosa. Si es así, caliente la disolución a 37 °C durante 2 a 10 minutos como se acaba de describir.
Conservación prolongada
Para el almacenamiento a largo plazo, pueden conservarse alícuotas de WST-1 en tubos de plástico entre -15 y -25 °C hasta la fecha de caducidad.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
related product
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Visite la Librería de documentos
Wilfried Weber et al.
Nucleic acids research, 35(17), e116-e116 (2007-09-11)
Although adjustable transgene expression systems are considered essential for future therapeutic and biopharmaceutical manufacturing applications, the currently available transcription control modalities all require side-effect-prone inducers such as immunosupressants, hormones and antibiotics for fine-tuning. We have designed a novel mammalian transcription-control
Rainer Gosert et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(5), 2129-2136 (2011-03-16)
Polyomavirus JC (JCV) replication causes progressive multifocal leukoencephalopathy (PML), a frequently fatal brain disease in immunodeficient patients, yet antiviral drugs are lacking. We characterized the lipid conjugate 1-O-hexadecyloxypropyl-cidofovir (CMX001) regarding JCV (Mad-4) replication in human brain progenitor-derived astrocytes (PDA) and
Chu Zhang et al.
The Prostate, 71(2), 157-167 (2010-07-29)
Preferential bony metastasis of human prostate cancer (PCa) cells contributes to disease mortality and morbidity. Local factors in bone stromal extracellular matrix microenvironment affect tumor growth through paracrine interactions between tumor and stromal cells. Using co-culture and medium transfer, we
Deniz M Özata et al.
Endocrine-related cancer, 18(6), 643-655 (2011-08-24)
Adrenocortical carcinoma (ACC) is an aggressive tumor showing frequent metastatic spread and poor survival. Although recent genome-wide studies of ACC have contributed to our understanding of the disease, major challenges remain for both diagnostic and prognostic assessments. The aim of
Johanna Tukler Henriksson et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(8), 4186-4197 (2015-07-02)
To investigate the effects of IL-13 on goblet cell proliferation, differentiation, and expression of mucin and immunomodulatory genes. Explants were excised from the conjunctiva of young C57BL/6 mice. Cultures received 200 μL per week of either Keratinocyte media (KSFM) or
Artículos
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Protocolos
WST-1 assay protocol for cell viability and cytotoxicity measurements with preparation instructions, applications, FAQs, and troubleshooting.
WST-1 assay protocol for cell viability and cytotoxicity measurements with preparation instructions, applications, FAQs, and troubleshooting.
WST-1 assay protocol for cell viability and cytotoxicity measurements with preparation instructions, applications, FAQs, and troubleshooting.
WST-1 assay protocol for cell viability and cytotoxicity measurements with preparation instructions, applications, FAQs, and troubleshooting.