Key Documents
HCYTA-60K-PX48
Millipore
MILLIPLEX®, Panel A de citocinas/quimiocinas/factor de crecimiento humanos Panel A 48 plexado de microesferas magnéticas premezcladas - Ensayo múltiple para inmunología
Sinónimos:
Human cytokine multiplex kit, Luminex® human cytokine immunoassay, Millipore human cytokine panel
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.77
species reactivity
human
Quality Level
manufacturer/tradename
Milliplex®
technique(s)
multiplexing: suitable
detection method
fluorometric (Luminex® xMAP®)
storage temp.
2-8°C
General description
Las citocinas son polipéptidos inmunomoduladores que desempeñan un papel clave en las respuestas inmunitarias tanto adaptativas como innatas. “Citocina” es un término general utilizado para un grupo diverso de proteínas y péptidos solubles que actúan como reguladores en condiciones normales y patológicas para modular las actividades funcionales de células y tejidos. Estas proteínas también intervienen en las interacciones directas entre las células y regulan los procesos que tienen lugar en el entorno extracelular. Las citocinas difieren de las hormonas en que actúan en un espectro más amplio de células diana. El grupo de proteínas citocinas consta de linfocinas, interferones, factores estimulantes de colonias y quimiocinas. Los factores de crecimiento intervienen en la estimulación de la supervivencia, la proliferación y la diferenciación de células específicas, con efectos sobre la angiogénesis, la vasculogénesis, la migración celular, la apoptosis, la cicatrización de heridas y la embriogénesis.La investigación sobre citocinas, quimiocinas y factores de crecimiento representa un papel importante en la consecución de una comprensión más profunda del sistema inmunitario y su respuesta multifacética a la mayoría de los antígenos, en especial aquellas respuestas que conforman el proceso inflamatorio, y estados mórbidos como las enfermedades infecciosas, la artrosis, las enfermedades respiratorias, el síndrome del intestino irritable (IBD), la septicemia y las reacciones alérgicas, así como enfermedades neurológicas, metabólicas y cardiovasculares e incluso el cáncer. MILLIPLEX® MAP ofrece la selección más amplia de analitos en una amplia gama de estados mórbidos y especies. Una vez identificados los analitos de interés, puede confiar en la calidad que incorporamos en cada kit para obtener resultados fiables. Además de las características del ensayo enumeradas en el protocolo, otros criterios de rendimiento evaluados durante el proceso de verificación son: reactividad cruzada, linealidad de dilución, estabilidad del kit y comportamiento de la muestra (por ejemplo, detectabilidad y estabilidad). Cada panel y kit MILLIPLEX® MAP consta de:Controles de calidad (QC) para calificar el rendimiento del ensayoComparación de lotes patrón (calibrador) y de control de calidad con un lote de referencia para garantizar la uniformidad entre lotesMatriz sérica optimizada para imitar el entorno de analitos nativos en muestras de suero y plasmaCócteles de detección de anticuerpos diseñados para producir perfiles de analitos uniformes en el panelAdemás, cada panel y kit cumple estrictos criterios de fabricación para garantizar la reproducibilidad entre lotes. Por tanto, el panel A de citocina/quimiocina/factor de crecimiento humanos MILLIPLEX® MAP le permite centrarse en el potencial terapéutico de las citocinas y la modulación de la expresión de las mismas. Junto con la plataforma Luminex® xMAP en un formato de microesferas magnéticas, obtendrá la ventaja de una velocidad y una sensibilidad ideales, lo que permite la detección cuantitativa múltiple simultánea de docenas de analitos, lo que a su vez puede mejorar de manera considerable la productividad.
Application
El panel múltiple basado en microesferas panel A de citocina/quimiocina/factor de crecimiento humanos, que utiliza la tecnología Luminex® xMAP, permite el análisis simultáneo de 48 biomarcadores múltiples citocinas, quimiocinas y factores de crecimiento en muestras de suero, plasma y cultivos celulares humanos.Se trata de un ensayo que incubación durante la noche o durante dos horas.Este ensayo requiere 25 μl de plasma o suero limpio (dilución 1:100 para RANTES) o 25 μl de sobrenadante de cultivo celular por pocillo.Este kit puede utilizarse para el análisis de todos los analitos del Panel A de citocina/quimiocina/factor de crecimiento humano en lisado de células o tejidos humanos y muestras de sobrenadante de cultivo, así como muestras de suero o plasma.La quimiocina CL5 (RANTES) no puede combinarse con otras citocinas en este panel debido a la dilución 1:100 requerida de las muestras de plasma/suero.Este panel premezclado incluye una microesfera de RANTES, por lo que debe planificar sus muestras en consecuencia.Analitos disponibles:SCD40L; EGF; eotaxina; FGF-2; ligando Flt-3; fractalquina; G-CSF;GM-CSF;GROα;IFNα2;IFNγ;IL-1α;IL-1β;IL-1ra;IL-2;IL-3;IL-4;IL-5;IL-6;IL-7;IL-8;IL-9;IL-10;IL-12 (p40);IL-12 (p70);IL-13;IL-15;IL-17A;IL-17E/IL-25;IL-17F;IL-18;IL-22;IL-27;IP-10;MCP-1;MCP-3;M-CSF;MDC (CCL22);MIG;MIP-1α;MIP-1β;PDGF-AA;PDGF-AB/BB;RANTES;TGFα;TNFα;TNFβ;VEGF-A
Features and Benefits
Configuración: Premezclado
Packaging
Placa de 96 pocillos
Storage and Stability
El almacenamiento recomendado para los componentes del kit es de 2 a 8°C.
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Kuo-Chu Lai et al.
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 13(2), 1314-1328 (2022-02-17)
Interferon-induced protein with tetratricopeptide repeat 2 (IFIT2) is a reported metastasis suppressor in oral squamous cell carcinoma (OSCC). Metastases and cachexia may coexist. The effect of cancer metastasis on cancer cachexia is largely unknown. We aimed to address this gap
Xianwen Ren et al.
Cell, 184(7), 1895-1913 (2021-03-04)
A dysfunctional immune response in coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients is a recurrent theme impacting symptoms and mortality, yet a detailed understanding of pertinent immune cells is not complete. We applied single-cell RNA sequencing to 284 samples from 196 COVID-19
Igor V Kudryavtsev et al.
Viruses, 14(9) (2022-09-24)
The adaptive antiviral immune response requires interaction between CD8+ T cells, dendritic cells, and Th1 cells for controlling SARS-CoV-2 infection, but the data regarding the role of CD8+ T cells in the acute phase of COVID-19 and post-COVID-19 syndrome are
Adam J Wolpaw et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(6) (2022-02-06)
Immunotherapy has revolutionized cancer treatment, but many cancers are not impacted by currently available immunotherapeutic strategies. Here, we investigated inflammatory signaling pathways in neuroblastoma, a classically "cold" pediatric cancer. By testing the functional response of a panel of 20 diverse
Austen Terwilliger et al.
Viruses, 13(10) (2021-10-27)
We rationally designed a bacteriophage cocktail to treat a 56-year-old male liver transplant patient with complex, recurrent prostate and urinary tract infections caused by an extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli (E. coli) (UCS1). We screened our library for phages that
Contenido relacionado
MILLIPLEX® multiplex cytokine assay demonstrates superior lot-to-lot consistency in immunoassays for reliable results.
MILLIPLEX® multiplex cytokine assay demonstrates superior lot-to-lot consistency in immunoassays for reliable results.
MILLIPLEX® multiplex cytokine assay demonstrates superior lot-to-lot consistency in immunoassays for reliable results.
MILLIPLEX® multiplex cytokine assay demonstrates superior lot-to-lot consistency in immunoassays for reliable results.
Ver todo