Merck
11175025910
Roche
Kit de etiquetado de ARN DIG (SP6/T7)
greener alternative
sufficient for 2 x 10 labeling reactions, kit of 1 (12 components), suitable for hybridization, suitable for Southern blotting
Sinónimos:
Sistema DIG, etiquetado de arn
About This Item
UNSPSC Code:
41105500
usage
sufficient for 2 x 10 labeling reactions
Quality Level
packaging
kit of 1 (12 components)
manufacturer/tradename
Roche
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
hybridization: suitable
greener alternative category
storage temp.
−20°C
General description
Tiempo de ensayo: 145minutes
Material de muestra
  • ADN plasmídico linealizado
  • Producto de PCR
Principio
El kit de marcaje del ARN con DIG produce sondas de ARN monocatenario de longitud conocida marcado con DIG. La ARN polimerasa SP6 o la T7 transcriben esas sondas in vitro a partir del molde de ADN (en presencia de digoxigenina-UTP).
Marcaje de ARN mediante transcripción in vitro
El ADN que va a transcribirse se clona en el sitio de policlonación de los vectores de transcripción apropiados (por ejemplo, pSPT 18 o 19), que contienen los promotores para las ARN polimerasas SP6 y T7. El molde de ADN adyacente se linealiza en un sitio adecuado y se utilizan las ARN polimerasas para producir transcritos «run off». El DIG-UTP se incorpora en el transcrito. Cada 20 a 25 nucleótidos del ARN recién sintetizado es un DIG-UTP. Dado que la concentración de nucleótidos no se convierte en un factor limitante de la reacción de transcripción convencional, esta reacción puede generar grandes cantidades de ARN marcado.
Estamos comprometidos a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto está diseñado como un compuesto químico más seguro.  El sistema DIG se estableció como una alternativa sensible y rentable al uso de la radioactividad para el marcaje y la detección de los ácidos nucleicos. En muchas publicaciones se demuestra la versatilidad del sistema DIG, por lo que el radiomarcaje ya no es la única opción de marcaje del ADN para hibridación.
Kit para el marcaje ARN con digoxigenina-UTP mediante transcripción in vitro con las polimerasas SP6 y T7. Mediante este método, se producen sondas de ARN monocatenario de longitud conocida, que pueden ser utilizadas una variedad de técnicas de hibridación.
Specificity
Sensibilidad y especificidad:
Las sondas de ARN marcadas con DIG pueden detectar copias únicas de genes en tan sólo 1 μg de ADN de mamífero bajo las condiciones de análisis siguientes: La mezcla de hibridación contiene de 20 a 100 ng de sonda marcada/ml, y la sonda unida se detecta con anti-DIG-AP y se visualiza con el sustrato quimioluminiscente CDP-Star.
Inactivación por calor: Interrupción de la reacción añadiendo 2 μl de EDTA 0,2 M (pH 8,0).
Application
Para el marcaje de ARN con DIG-11-UTP mediante transcripción in vitro con ARN polimerasas SP6 y T7. Los transcritos «run off» marcados con DIG se sintetizan con gran eficiencia y pueden utilizarse en una variedad de técnicas de hibridación:
  • Inmunotransferencias Northern
  • Inmunotransferencias Southern
  • Hibridaciones in situ
  • Transferencia de placas o colonias
  • Experimentos de protección de ARNasa
Debido a los sistemas de detección de gran especificidad y sensibilidad, las sondas marcadas con DIG pueden utilizarse para la detección de una sola copia de un gen en 1μg de ADN humano total.
Nota: Dado que el enlace entre DIG y UTP es resistente a los álcalis, el ARN marcado con DIG puede fragmentarse mediante tratamiento alcalino. La reducción ligera del tamaño de la sonda de ARN marcada con DIG puede hacerla más adecuada para ciertas aplicaciones de hibridación in situ.
Packaging
1 kit que contiene 12 componentes.
Quality
Principio de la prueba El ADN molde que va a transcribirse se clona en el sitio de policlonación de los vectores de transcripción apropiados, que contienen los promotores para las ARN polimerasas SP6 y/o T7. Después de la linealización en un sitio adecuado, el ARN se transcribe en presencia de DIG-UTP. En condiciones estándar, se transcriben aproximadamente 10μg de ARN de longitud completa marcado con DIG a partir de 1μg de la plantilla.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • pSPT18 DNA 0.25 mg/ml
  • pSPT19 DNA 0.25 mg/ml
  • Control DNA 1, pSPT18-Neo, cleaved with Pvu II 0.25 mg/ml
  • Control DNA 2, pSPT19-Neo, cleaved with Pvu II 0.25 mg/ml
  • DIG-labeled Control RNA, DIG-labeled "antisense" neo RNA 100 ng/µl
  • Unlabeled Control RNA, neo poly (A) "sense" RNA 200 µg/ml
  • NTP Labeling Mixture 10x concentrated
  • Transcription Buffer 10x concentrated
  • DNase I, RNase-free 10 U/µl
  • Protector RNase Inhibitor 20 U/µl
  • SP6 RNA Polymerase 20 U/µl
  • T7 RNA Polymerase 20 U/µl
Ver todo (12)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Anna Karlgren et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (26)(26), doi:10-doi:10 (2009-04-21)
The high-throughput expression analysis technologies available today give scientists an overflow of expression profiles but their resolution in terms of tissue specific expression is limited because of problems in dissecting individual tissues. Expression data needs to be confirmed and complemented
Yu Liang et al.
Molecular medicine reports, 5(4), 1087-1091 (2012-01-17)
Schistosoma japonicum (S. japonicum) is an extremely harmful pathogen, which infects humans and causes severe public health problems. To date, no effective therapeutic drugs for this pathogen are available. In this study, we designed and constructed three hammerhead ribozymes targeting
Nathan Luebbering et al.
PloS one, 8(10), e76775-e76775 (2013-10-23)
The DYRKs (dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinases) are a conserved family of protein kinases that are associated with a number of neurological disorders, but whose biological targets are poorly understood. Drosophila encodes three Dyrks: minibrain/Dyrk1A, DmDyrk2, and DmDyrk3. Here we describe
Parvaneh Alizadeh et al.
Experimental eye research, 83(3), 679-687 (2006-05-11)
Cystatin C is the major inhibitor of the cysteine cathepsins. Polymorphisms in the cystatin C gene have recently been associated with the risk of developing Age-related Macular Degeneration (AMD). Oxidative stress is also thought to play a key role in
Peng Li et al.
Development (Cambridge, England), 138(9), 1795-1805 (2011-03-25)
Secreted factors from the epicardium are believed to be important in directing heart ventricular cardiomyocyte proliferation and morphogenesis, although the specific factors involved have not been identified or characterized adequately. We found that IGF2 is the most prominent mitogen made
Artículos
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Protocolos
Determine the labeling efficiency in terms of μg (expected yield of a standard labeling reaction is 20 μg of DIG labeled RNA per μg linearized template DNA after the DIG RNA labeling reaction).