10745731001
Roche
β-Galactosidase
EIA grade
Sinónimos:
β galactosidase, β-galactosidase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Escherichia coli
Nivel de calidad
Ensayo
(single peak, HPLC)
Formulario
lyophilized
actividad específica
750-950 U/mg
mol peso
540.000 kDa
envase
pkg of 25 mg (approx. 100 mg lyophilizate)
fabricante / nombre comercial
Roche
técnicas
enzyme immunoassay: suitable
color
white
pH
7.3-7.7
solubilidad
water: 20 mg/mL
λmáx.
405
idoneidad
suitable for immunoassay
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
life science and biopharma
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C (−15°C to −25°C)
Información sobre el gen
Escherichia coli ... lacZ(945006)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Calidad
Secuencia
The non-denatured, enzymatically-active preparation contains > 12 SH groups per molecule which are not involved in disulfide bridges and are freely accessible to coupling reagents in aqueous media (as assayed with Ellman′s reagent at +37 °C, acc. to Habeeb, 1972).
Absence of Enzyme Aggregates
The preparation contains < 3% dimers (HPLC, area %) and essentially no higher oligomers.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?