Documentos clave
XX801GS25
Millipore
Tubos de silicona para bomba de carga fácil de 1/4 pulg. de D.I.
About This Item
UNSPSC Code:
23151800
eCl@ss:
32031690
material
silicone
Quality Level
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
L
7.6 m (25 ft)
diam.
2.5 mm
Features and Benefits
El minisoporte y el tubo de silicona de 1/4 de pulgada de D.I. para la bomba de carga fácil están diseñados para el desarrollo de procesos y la fabricación farmacéutica de pequeños volúmenes.
Preparation Note
Método de esterilización
Autoclave
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany