Key Documents
XX8000024
Millipore
Tubos, 3/16 pulg. D.I. x 7,6 m, silicona
Peristaltic pump use
About This Item
UNSPSC Code:
23151800
eCl@ss:
32031690
material
silicone
parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi)
I.D.
4.8 mm (0.1875 in.)
L
7.6 m (25 ft)
O.D.
9.5 mm (0.374 in.)
Application
Uso de la bomba peristáltica
Preparation Note
Método de esterilización
Autoclave