Key Documents
XX7100004
Millipore
Tubos, 3/16 pulg. DI x 140 cm, silicona
Sinónimos:
Flexible silicone tubing, Silicone tubing
About This Item
UNSPSC Code:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
material
silicone tubing
Quality Level
I.D.
4.8 mm (0.1875 in.)
L
1.4 m (4.6 ft)
140 cm
shipped in
ambient
General description
Los portafiltros analíticos de acero inoxidable están diseñados para la filtración al vacío de muestras para análisis de la contaminación bacteriológica o por partículas.
Características y beneficios:
Disponible en tres diámetros con cuatro tamaños de embudo para alojar muestras de hasta 250 ml
•El soporte con embudo de 250 ml está equipado con una tapa de embudo, que se puede ventilar utilizando la unidad de filtración añadida
•Se puede esterilizar en autoclave o con llama
Aplicaciones:
Análisis de la contaminación bacteriológica o por partículas
Portafiltros analíticos
XF2004710 Portafiltro de 100 ml, 47 mm, acero inoxidable
XF2004725 Portafiltro de 250 ml, 47 mm, acero inoxidable X1002540 5 Portafiltro de 50 ml, 25 mm, acero inoxidable
Piezas de repuesto para XX1002540:
XX1002503 Abrazadera de resorte, 25 mm, aluminio
Juntas XX1002535, revestimiento de PTFE
XX1002542 Conjunto base para portafiltros de 25 mm
XX2004718 Tapón nº 8, orificio de 9,5 mm, silicona
XX5002501, rejilla soporte, 25 mm, acero inoxidable
Piezas de repuesto para XF2004710 y XF2004725:
XF2004755 Embudo de acero inoxidable, 100 ml
XF2004756 Embudo de acero inoxidable, 250 ml
XF2004758 Frita de soporte de acero inoxidable
XX1004703 Abrazadera de resorte, 47 mm, aluminio
XX1004708 Tapón perforado nº 8, silicona
Accesorios
SLFG02550 Filtro de jeringa Millex, Fluoropore® PTFE, hidrófobo, no estéril, 25 mm
XX1004705 Matraz de filtración al vacío, 1 l
XX1004744 Matraz de filtración al vacío, 4 l
XX7100004 Tubos, 3/16 pulg. DI x 140 cm, silicona
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.