Key Documents
XT1200000
Millipore
Tubo para disolvente/tampón, PTFE, 70 cm
About This Item
UNSPSC Code:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
agency
suitable for EPA OTM-45
Quality Level
manufacturer/tradename
MilliSolve
shipped in
ambient
General description
XT1200000 es una pieza de repuesto para el sistema de filtración MilliSolve .
El sistema de filtración MilliSolve ha sido diseñado para la filtración de disoluciones tampón de cromatografía de líquidos y disolventes al vacío. El sistema utiliza un filtro de membrana de 0,45 µm para eliminar las partículas que pueden acortar la vida útil de la columna. La filtración al vacío con el sistema MilliSolve también elimina una gran porción de gases disueltos de los tampones, reduciendo el riesgo de que las burbujas de aire interfieran en los cromatógrafos de LC. Con la filtración automática y continua, no hay necesidad de agregar líquido en un embudo a medida que avanza la filtración. La filtración se produce en un sistema cerrado, lo cual es importante cuando se filtran líquidos peligrosos. Si se requiere filtración con embudo abierto, el embudo de 300 ml sustituye la cubierta de vacío.
& Características y beneficios:
•La filtración automática y continua de disolventes y tampones elimina la necesidad de verter durante la filtración
•El matraz receptor de 2 l incluye tapón y tubo para almacenamiento, eliminando la transferencia de tampón filtrado, reduciendo la mano de obra y disminuyendo el riesgo de contaminación
•El fondo del matraz cónico de 2 l permite el acceso a todo el disolvente o tampón filtrado
Aplicaciones
Preparación de fase móvil, filtración de disoluciones tampón
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Ver todo