57276
Tubos de PTFE de 1/8 pulg., codificados por color
for use with Supelco Visiprep Large Volume Sampler, pk of 4
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Productos recomendados
Características
color-coded
Nivel de calidad
envase
pk of 4
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
tuberías D.E.
1/8 in.
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with Supelco Visiprep Large Volume Sampler
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)