Documentos clave
VCTP04700
Millipore
Membrana de filtración Isopore
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 0,22 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Agency
in accordance with ASTM® D5755
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Isopore
Millipore
Parámetros
0.000367 L/min-cm2-psi air flow rate
0.13 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
~2.5 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diám. del filtro
47 mm
grosor
25 μm
extraíbles gravimétricos
<1%
índice de refracción
n/D 1.6
Matriz
Isopore
tamaño de poro
0.1 μm pore size
4.18 % porosity
punto de burbuja
≥7.0 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: VCTP
La membrana Isopore es un filtro de pantalla de policarbonato grabado en pista recomendado para todos los análisis en los que se observa la muestra en la superficie de la membrana. La membrana Isopore ofrece ventajas claras para el análisis de los contaminantes atmosféricos y otras partículas mediante microscopia óptica o electrónica. La membrana Isopore está compuesta por una película de policarbonato, que tiene una superficie lisa similar al vidrio para una observación más clara de las muestras. El exclusivo proceso de fabricación de la membrana garantiza un diámetro de poro preciso y un tamaño de poro uniforme para una separación precisa de las muestras por tamaño. No suelen necesitarse filtros de peso compatible debido a los pesos de alquitrán y cenizas bajos y constantes.
Características y beneficios:
•La estructura de la membrana retiene las partículas en la superficie, simplificando el recuento y el análisis
•Las membranas Isopore no se tiñen, lo que produce una interferencia de fondo baja
•No higroscópicas, lo que permite un secado rápido y una reducción del tiempo de análisis de las muestras
•El material translúcido no requiere limpieza para microscopia de luz transmitida; también está disponible en variedad marrón
Aplicaciones:
Control del aire, microscopia epifluorescente, ensayos de quimiotaxis
Aplicación
  • Quimiotaxis
  • Bioensayos
  • Citología
  • Control del aire
  • Análisis de microplásticos
  • Agua de calidad para análisis de microplásticos
Precaución
Después de la esterilización en autoclave puede producirse una reducción de los caudales.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable