HTTP04700
Membrana de filtración Isopore™
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Sinónimos:
Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 0,4 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Isopore™
Millipore
Parámetros
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
≥7 L/min air flow rate at 10 psi
140 °C max. temp.
18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
diám. del filtro
47 mm
grosor
10 μm
extraíbles gravimétricos
<1%
color
white
índice de refracción
n/D 1.6
Matriz
Isopore™
tamaño de poro
0.4 μm pore size
10-20 % porosity
punto de burbuja
≥1.5 bar (22 psi) at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
- Haluros orgánicos absorbibles (AOX)
- Control de partículas
- Control del aire
- Análisis de microplásticos
- Agua de calidad para análisis de microplásticos
- la filtración del sobrenadante de microplásticos aislados de las pilas de dragado de sedimentos fluviales
- preparación de vesículas de bromuro de dimetildioctadecilamonio (DODAB) para estudios biofísicos
- filtración de agua potable para análisis microbiológicos
Características y beneficios
- Las membranas Isopore™ muestran una baja interferencia de fondo.
- Retención de partículas en superficie lo que permite simplificar el recuento y el análisis.
- No higroscópicas, favorecen el secado rápido y el análisis sencillo de las muestras.
- Material translúcido; disponible también en variedad marrón.
Precaución
Información legal
también adquirido normalmente con este producto