Documentos clave
VCTP01300
Millipore
Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 0,22 μm
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración Isopore
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiales
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Isopore
Millipore
Parámetros
0.000367 L/min-cm2-psi air flow rate
0.13 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
~2.5 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diám. del filtro
13 mm
grosor
25 μm
extraíbles gravimétricos
<1%
índice de refracción
n/D 1.6
Matriz
Isopore
tamaño de poro
0.1 μm pore size
4.18 % porosity
punto de burbuja
≥7.0 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: VCTP
Aplicación
  • Quimiotaxis
  • Bioensayos
  • Citología
  • Control del aire
  • Análisis de microplásticos
  • Agua de calidad para análisis de microplásticos
Precaución
Después de la esterilización en autoclave puede producirse una reducción de los caudales.
Información legal
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable