UFC201024
Filtro de ultracentrífuga Amicon®, MWCO 10 kDa
sample volume 2 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 10 kDa
Sinónimos:
Concentrador para centrífuga, MWCO de 10 kDa, volumen de muestra de 2 ml
About This Item
Productos recomendados
material
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Amicon®
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
parameter
2 mL sample volume
technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
119.7 mm
diam.
15.9 mm
filtration area
1 cm2
volume
2 mL
pore size
10 kDa MWCO
shipped in
ambient
General description
Application
- Ultrafiltración con membrana Ultracel® de corte de peso molecular de 10 000 dalton.
- Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos.
- Purificación de los componentes macromoleculares que se encuentran en los extractos de cultivo tisular o los lisados celulares.
- Eliminación de cebadores, conectores o etiquetas moleculares de una mezcla de reacción y eliminación de las proteínas antes de la HPLC
- Desalación, cambio de disoluciones tampón y diálisis de proteínas.
- Exclusión por tamaño y fraccionamiento de proteínas.
- Para reducir grandes volúmenes de biofluidos antes del aislamiento de las vesículas extracelulares (EV) o para concentrar las EV
- Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos (muestras de ADN o ARN monocatenarios o bicatenarios), microorganismos, eluidos de columna y muestras purificadas
- Purificación de los componentes macromoleculares que se encuentran en los extractos de cultivos tisulares y los lisados celulares, eliminación de cebadores, conectores o etiquetas moleculares de una mezcla de reacción, y eliminación de proteínas antes de la cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC)
- Desalación, cambio de tampones o diafiltración
Features and Benefits
- Amicon® Ultra 2ml 10K 24PK
- Concentra 2 ml hasta 15-70 μl
- Recuperación del 98 % de la muestra
- Rápido tiempo de procesamiento - tiempo de centrifugado de 10 a 30 minutos
- Bloqueo automático incorporado en el diseño
- La capacidad de giro inverso proporciona recuperaciones constantes
- La membrana de celulosa regenerada Ultracel® con un NMWCO de 10 kDa proporciona una recuperación del retenido superior al 90 %
- Concentra 2 l hasta 15 - 70 μl.
- Recuperación del 98 % de la muestra
- Tiempo de procesamiento rápido: tiempos de centrífuga de 10 a 30 minutos
- Bloqueo automático incorporado en el diseño
- La capacidad de giro inverso proporciona recuperaciones uniformes
Linkage
Other Notes
Los clientes también vieron
Artículos
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Protocolos
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.
Contenido relacionado
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.