Yes, extending the spin times is sufficient. However, the time range would have to be experimentally determined by the user.
UFC8010
Filtro de ultracentrífuga Amicon®, MWCO 10 kDa
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 10 kDa
Sinónimos:
Concentrador para centrífuga, MWCO de 10 kDa, volumen de muestra de 4 ml
About This Item
Productos recomendados
material
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Amicon®
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
4 mL sample volume
technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
124 mm (4.88 in.)
diam.
17.3 mm
filtration area
3 cm2
volume
4 mL
pore size
10 kDa MWCO
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
El diseño vertical y la superficie de membrana disponible proporcionan un procesamiento rápido de la muestra, una elevada recuperación de la muestra (normalmente superior al 90 % de la disolución inicial diluida) y la capacidad de concentración de 80 veces. La polarización del soluto y el consiguiente ensuciamiento de la membrana se reducen al mínimo gracias al diseño vertical, y un bloqueo físico del filtro evita la centrifugación hasta la sequedad y la posible pérdida de muestra.
El concentrado se recoge del depósito de muestras de la unidad de filtración utilizando un pipeteador, mientras que el ultrafiltrado se recoge en el tubo de centrífuga suministrado. La unidad puede centrifugarse en un rotor oscilante o en un rotor de ángulo fijo. Con su diseño de membrana vertical y bloqueo, los filtros Amicon® Ultra de 15 ml ofrecen la mayor recuperación con tiempos de centrifugado cortos.
Application
- Ultrafiltración con membrana Ultracel® de corte de peso molecular de 10 000 dalton.
- Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos.
- Purificación de los componentes macromoleculares encontrados en extractos de cultivo tisular o lisados celulares y eliminación de proteínas antes de la HPLC.
- Concentración de las proteínas diluidas o prepurificadas de los eluyentes de la columna.
- Desalación, cambio de disoluciones tampón y diálisis de proteínas.
- Exclusión por tamaño y fraccionamiento de proteínas.
Features and Benefits
- La membrana de celulosa regenerada Ultracel® con un NMWCO de 10 kDa proporciona una recuperación de retenido superior al 90 %.
- La membrana vertical reduce la polarización de la concentración para tiempos de centrifugado ultrarrápidos (de hasta 5 minutos).
- La membrana termosellada minimiza los extraíbles posteriores.
- Integridad probada al 100 % para un rendimiento fiable.
- Cómoda supervisión de la muestra con carcasa traslúcida y gradaciones de volumen.
- El acceso directo a la muestra con pipeta elimina la etapa de procesamiento para recuperar el concentrado.
- Factores de concentración elevada de 80 – 100 X.
Legal Information
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Los clientes también vieron
Protocolos
Accurate measurement of specific proteins in urine is important for diagnosing and managing diseases.
La medición precisa de proteínas específicas en la orina es importante para diagnosticar y controlar enfermedades.
Cuando se utiliza un filtro para centrífuga Amicon® Ultra ordinario, unas pocas rondas de diafiltración bastan para eliminar con eficacia el marcaje no incorporado en una una reacción de marcaje de anticuerpos sin diluir la muestra.
Using a standard Amicon® Ultra centrifugal filter, a few rounds of diafiltration can efficiently remove unincorporated label from an antibody labeling reaction without diluting the sample.
-
If my centrifuge only goes to 3,052 g, is it okay to centrifuge for a longer period of time to get the same separation? It is a swing-bucket centrifuge using the 10 MWCO filters.
1 answer-
Helpful?
-
-
is-it possible to wash and re-use the Amicon@Ultra-4 ? if yes how many time is_it possible to use them ?
1 answer-
The unit is for one-time use only.
Helpful?
-
-
How should the tubes be sterilized without damaging the membrane?
1 answer-
There are no validated sterilization methods for the Amicon Ultra devices. However, these devices can be "sanitized" with a spin cycle with 70% ethanol, followed by 2 rinsing spins with sterile water. It is recommended to filter the concentrated sample using a sterile 0.2 µm syringe filter (e.g., SLGVR33RS) after processing on the Amicons.
Helpful?
-
-
What speed can this product be centrifuged at ?
1 answer-
For this item when using a swinging-bucket rotor, spin the device at 4,000 × g maximum for approximately 10-40 minutes. When using a fixed-angle rotor, orient the device with the membrane panel facing up. For Amicon® Ultra 3K, 10K, 30K, and 50K devices, spin at 7,500 × g maximum for approximately 10-40 minutes. For Amicon® Ultra 100K devices, spin at 5,000 × g maximum for approximately 10-20 minutes.
Helpful?
-
-
How to use it...how much sample should be loaded and what will be the protocol of centrifugation while using?
1 answer-
The maximum initial sample 4 volume (mL). For more information please see page 36 in this product https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/260/181/br5002en-protein-prep-workflow-ms.pdf