TX0282
Tetrahydrofuran
≥99.9% (GC), contains 0.0140--0.0310% BHT as stabilizer, non-UV, suitable for LC/MS, gas chromatography (GC) and HPLC, OmniSolv®
Sinónimos:
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Tetrahidrofuran, OmniSolv®
densidad de vapor
2.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
OmniSolv®
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
610 °F
contiene
0.0140--0.0310% BHT as stabilizer
lim. expl.
1.8-11.8 %
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.01% Peroxide (as H2O2)
≤0.03% Water (H2O)
≤1.0 μeq/g Titrable acid
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -21.5 °C
densidad
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de preparación
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-21.2 °C - closed cup