Key Documents
TSTP02500
Millipore
Membrana de filtración Isopore
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 0,22 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore
Millipore
parameter
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
filter diam.
25 mm
thickness
22 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
11.3 % porosity
3.0 μm pore size
bubble point
≥0.32 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
La membrana Isopore, una membrana de policarbonato con un filtro de pantalla grabado en pista, ayuda a la observación de muestras más transparentes y al análisis de los contaminantes atmosféricos mediante microscopia óptica o electrónica. El diámetro preciso y el tamaño uniforme de los poros permiten una separación precisa de las muestras por tamaño. La membrana de filtración Isopore puede utilizarse en ensayos de quimiotaxis, microscopia epifluorescente y supervisión del aire.
Application
  • Quimiotaxis
  • Bioensayos
  • Citología
  • Supervisión atmosférica
  • Análisis de microplásticos
La membrana de filtración Isopore se ha utilizado para:
  • estratificación de monocapas de queratinocitos para estudios de irradiación ultravioleta (UV)
  • filtrar cultivos de zoosporas para estudios de microscopia electrónica
  • estudios de irradiación UV con líneas celulares de cáncer de mama
Features and Benefits
  • La retención de partículas de la membrana Isopore permite contar y analizar con facilidad.
  • Exhibe pocas interferencias de fondo.
  • No higroscópica y con menor tiempo de análisis de las muestras.
  • Material translúcido.
  • También disponible en una variedad marrón,
Caution
Después de la esterilización en autoclave puede producirse una reducción de los caudales.
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
St Elmo Wilken et al.
mSystems, 6(1) (2021-02-18)
Anaerobic gut fungi in the phylum Neocallimastigomycota typically inhabit the digestive tracts of large mammalian herbivores, where they play an integral role in the decomposition of raw lignocellulose into its constitutive sugar monomers. However, quantitative tools to study their physiology
Randeep K Singh et al.
Oncotarget, 7(18), 26275-26292 (2016-03-31)
Nucleotide excision repair (NER) is a major mechanism for removal of DNA lesions induced by exposure to UV radiation in the epidermis. Recognition of damaged DNA sites is the initial step in their repair, and requires multiprotein complexes that contain
Sarah J Hill et al.
Molecular and cellular biology, 34(20), 3828-3842 (2014-08-06)
Sporadic basal-like cancers (BLCs) are a common subtype of breast cancer that share multiple biological properties with BRCA1-mutated breast tumors. Despite being BRCA1(+/+), sporadic BLCs are widely viewed as phenocopies of BRCA1-mutated breast cancers, because they are hypothesized to manifest