Key Documents
TGFBMAG-64K-03
Millipore
Kit 3-plexado de perlas magnéticas MILLIPLEX® TGFß - Análisis inmunológico múltiple
for quantification of TGFß1, TGFß2 and TGFß3 in multiple species
Sinónimos:
3 Plex TGFß Assay, TGFß Magnetic Bead Kit
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Quality Level
species reactivity
horse, human, nonhuman primates, feline, pig, mouse, rat, canine
manufacturer/tradename
Milliplex®
assay range
accuracy: 62-128%
sensitivity: 8-12 pg/mL
standard curve range: 9.8-2,500 pg/mL
technique(s)
multiplexing: suitable
compatibility
configured for Premixed
detection method
fluorometric (Luminex xMAP)
shipped in
wet ice
General description
El sistema de factores de crecimiento transformante beta (TGFβ), una superfamilia de citocinas, así como vías de señalización, está muy conservado en todo el reino animal. El TGFβ interviene en el desarrollo de las células inmunitarias, la angiogénesis, la cicatrización de heridas y el desarrollo embrionario y en el desarrollo óseo, y desempeña un papel fundamental en la respuesta inmunitaria, las cardiopatías y el cáncer. En su estado normal, el TGFβ es una de las pocas clases de proteínas capaces de inhibir el crecimiento celular deteniendo la mitosis en el estadio G1, lo que induce la diferenciación celular o la apoptosis. Sin embargo, durante la oncogénesis, las mutaciones en la vía de señalización del TGFβ producen resistencia de las células tumorales a los efectos del TGFβ que funciona normalmente, causando proliferación sin regulación. La investigación inicial sugiere que la VE-cadherina puede potenciar la vía de señalización del TGFβ mutado .
El panel MILLIPLEX® TGFβ 1, 2 y 3 es un kit de triplexado que se utiliza para la cuantificación simultánea de los siguientes analitos en muestras de suero, plasma y cultivo celular o tisular: TGF-β1, TGF-β2 y TGFβ3. La plataforma Luminex® xMAP® utiliza un formato de inmunoanálisis con microesferas magnéticas para conseguir la velocidad y la sensibilidad ideales destinadas a cuantificar varios analitos simultáneamente, lo que mejora de manera notable la productividad al tiempo que conserva un valioso volumen de muestra.
Tipo de panel: Citocinas/quimiocinas
Application
  • Analitos: TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3
  • Especies recomendadas: Además de en el suero humano, el TGF-β1, el TGF-β2 y el TGF-β3 pueden detectarse en el suero de las siguientes especies: ratón, rata, mini cerdo, hámster, cobaya, macaco de la India y macaco cangrejero. Además, el TGF-β1 y el TGF-β2 pueden detectarse en el suero de caballo, conejo y perro. Sin embargo, no se ha determinado la cantidad exacta de reactividad cruzada.
  • NOTA: Este análisis requiere un tratamiento de acidificación de la muestra utilizando los reactivos y el protocolo proporcionados.
  • Tipos de muestra recomendados: Suero, plasma, sobrenadantes y lisados de cultivo celular o tisular
  • Dilución recomendada de la muestra: 25 μl por pocillo de dilución 1:30 después del tratamiento de acidificación de muestras de suero y plasma; las muestras de cultivo celular o tisular pueden requerir dilución anterior al tratamiento de acidificación (para obtener más detalles, consulte el protocolo).
  • Tiempo de ejecución del ensayo: Durante la noche (16-18 horas) a 2-8°C o 2 horas a temperatura ambiente (20-25°C).
  • Categoría de investigación: inflamación e inmunología
  • Subcategoría de investigación: Enfermedad cardiovascular, Enfermedad inflamatoria crónica, Trastornos inmunitarios, Enfermedad inflamatoria, Artritis reumatoide
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Samantha M Logan et al.
PeerJ, 7, e8116-e8116 (2019-11-26)
To conserve energy in times of limited resource availability, particularly during cold winters, hibernators suppress even the most basic of physiologic processes. Breathing rates decrease from 40 breaths/minute to less than 1 breath/min as they decrease body temperature from 37
Beate Obermüller et al.
Nutrients, 12(7) (2020-07-12)
Malignant diseases can cause tumor-associated cachexia (TAC). Supplementation with prebiotic non-digestible carbohydrates exerts positive metabolic effects in experimental oncologic diseases. The aim of this project was to assess the effect of prebiotic supplementation with OMNi-LOGiC® FIBRE on intestinal microbiome, bacterial
Julien Fourcade et al.
JCI insight, 3(14) (2018-07-27)
CD4+ Tregs impede T cell responses to tumors. They express multiple inhibitory receptors that support their suppressive functions, including T cell Ig and ITIM domain (TIGIT). In melanoma patients, we show that Tregs exhibit increased TIGIT expression and decreased expression
Lingwen Ying et al.
Diabetes, metabolic syndrome and obesity : targets and therapy, 14, 4661-4670 (2021-12-09)
We aimed to explore the immunological characteristics and cytokine profile of the initial stage of type 1 diabetes. In total, 123 age- and sex-matched subjects with newly diagnosed classic type 1 diabetes mellitus (T1ADM), fulminant type 1 diabetes mellitus (FT1DM)
Lerin R Luckett-Chastain et al.
Experimental dermatology, 26(8), 697-704 (2016-11-29)
It been shown that IL-6 modulates TGF-β1 expression in fibroblasts, however, what role IL-6 plays concerning TGF-βR expression and function in skin is unknown. Therefore, the aim of this study was to investigate the mechanism by which IL-6 might modulates
Contenido relacionado
Discover benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for companion and agricultural animal health research and find vet med multiplex assays.
Discover benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for companion and agricultural animal health research and find vet med multiplex assays.
Discover benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for companion and agricultural animal health research and find vet med multiplex assays.
Discover benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for companion and agricultural animal health research and find vet med multiplex assays.
Ver todo