Documentos clave
SYMBDTCC1
Millipore
Recipiente bandeja de drenaje de 2 medios Steritest® Symbio
With Curved Outlet, Streamlines the workflow, Increases Safety
Sinónimos:
Recipiente bandeja de drenaje
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.51
Materiales
polyphenylsulfone (PPSU) container (Drain Tray Support)
Agency
complies with EP (2.6.1)
complies with JP (4.06)
complies with USP (71)
fabricante / nombre comercial
Steritest®
aplicaciones
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidad
for use with Steritest® Symbio Pump
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El recipiente bandeja de drenaje de medios Steritest® Symbio 2 es un accesorio para las bombas Steritest® Symbio. Las bombas Steritest® Symbio permiten ensayos de esterilidad fiables, más rápidos y más sencillos en una campana de flujo laminar, una cabina de bioseguridad, una sala limpia o dentro de un aislador. El colector de líquidos, de plástico, con una salida curva para la bandeja de drenaje de 2 recipientes facilita la instalación dentro de un aislador.
Aplicación
El recipiente bandeja de drenaje de 2 medios Steritest® Symbio es un accesorio para las bombas Steritest® Symbio destinado a agilizar los procedimientos de trabajo y aumentar la seguridad durante los ensayos de esterilidad.
Información legal
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany