Key Documents
SYMBDTC01
Millipore
Recipiente bandeja de drenaje de 2 medios Steritest® Symbio
for use with any type of Steritest® Symbio pump, this accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
Sinónimos:
Salida
About This Item
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.79
material
316L stainless steel container (drain tray)
agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with any type of Steritest® Symbio pump
shipped in
ambient
General description
Colector de líquidos de plástico Steritest® Symbio para bandeja de drenaje Esta bandeja es compatible con cualquier tipo de bomba Steritest® Symbio.
Application
Accesorios para agilizar sus procedimientos de trabajo y aumentar la seguridad durante los ensayos de esterilidad.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany