Key Documents
SYMBDSH01
Millipore
Portabandejas de drenaje para 2 cámaras de filtración Steritest® Symbio, bomba LFH
This accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
Sinónimos:
Porta-recipientes
Seleccione un Tamaño
50 MG
EUR 787,30
100 MG
EUR 1 014,80
250 MG
EUR 1 429,50
500 MG
EUR 2 223,80
1 G
EUR 2 838,70
2.5 G
EUR 5 521,90
5 G
EUR 8 149,20
10 G
EUR 12 059,60
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27144378-50MG
EUR 787,30
Disponibilidad
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
To order products, please Contacto your local dealer.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
EUR 787,30
100 MG
EUR 1 014,80
250 MG
EUR 1 429,50
500 MG
EUR 2 223,80
1 G
EUR 2 838,70
2.5 G
EUR 5 521,90
5 G
EUR 8 149,20
10 G
EUR 12 059,60
About This Item
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.79
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27144378-50MG
EUR 787,30
Disponibilidad
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
To order products, please Contacto your local dealer.
material
316L stainless steel support (Drain tray)
EPDM rubber seal
agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
manufacturer/tradename
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio pump
shipped in
ambient
General description
El soporte para la bandeja de drenaje Steritest® Symbio incluye el porta-recipiente de acero inoxidable y el conector rápido diseñado para la bomba LFH de 2 recipientes.
Application
Accesorios para agilizar sus procedimientos de trabajo y aumentar la seguridad durante los ensayos de esterilidad.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany