SCT246
BioTracker BioCyTASQ G-Quadruplex (G4) Cell Probe
Sinónimos:
G quadruplex probe, G4 ligand, G4 probe, G4 tetrad probe, Live Cell Imaging Probe
About This Item
Productos recomendados
envase
vial of 1 mg
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Millipore
modo de crecimiento
N/A
técnicas
DNA sequencing: suitable
RNA extraction: suitable
nucleic acid detection: suitable
método de detección
fluorometric
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
The BioTracker™ BioCyTASQ G-quadruplex G4 cell probe is optimized for detection (1) and/or the isolation of G4s (2,3). BioCyTASQ utilizes the template-assembled synthetic G-quartets (TASQ) (4) concept as a biomimetic ligand for G-quadruplexes, a design which results in high specificity for folded G4.
References1.ACS Chem Biol. 2021, 16: 905–914 2. Nature Protoc. 2022, 17: 870–889 3. STAR Protoc. 2024, 5: 103480 4. Acc. Chem. Res. 2023, 56: 350–362 5. iScience 2023, 26:106846
Características y beneficios
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable