Key Documents
MABE917
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-estructuras G cuádruples del ADN, clon BG4
clone BG4, from Escherichia coli
Sinónimos:
DNA G-quadruplex (BG4)
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
Escherichia coli
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
BG4, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
General description
Las estructuras G-cuádruples del ADN están asociadas con una serie de aspectos importantes de la función del genoma, que son la transcripción, la recombinación y la replicación. El ADN monocatenario rico en guanina (G) puede formar estructuras secundarias estables denominadas G-cuádruples (G-tétradas o G4), que pueden influir en la metilación de las islas CpG (CGI). Se ha comunicado que la estructura del G4 está estrechamente relacionada con la hipometilación de las CGI en el genoma humano. Cuatro bases de guanina pueden asociarse a través de enlaces de hidrógeno Hoogsteen para formar una estructura plana cuadrada llamada tétrada de guanina (G-tétrada), y dos o más G-tétradas pueden apilarse una encima de la otra para formar un G-cuádruple. La estructura cuádruple se estabiliza aún más por la presencia de un catión, especialmente potasio, que se encuentra en un canal central entre cada par de tétradas. Una tétrada G de ADN se puede formar dentro de una cadena de ADN (intramolecular), entre dos cadenas de ADN (bimolecular) o entre cuatro cadenas de ADN (tetramolecular). La G4 de ADN puede aparecer en cualquier parte del genoma donde queden expuestos tramos suficientemente largos de ADN monocatenario rico en G durante la replicación, la transcripción o la recombinación. El análisis químico de oligonucleótidos formadores de cuádruples ha revelado la existencia de una plétora de estructuras cuádruples dinámicas con diferentes estabilidades. La naturaleza diversa de las estructuras G4 del ADN las convierte en un tema atractivo en la investigación biomédica molecular.(Ref.: Mao, SQ et al., (2018). Nat. Struc. Mol. Biol. 25(10); 951-957).
Specificity
El clon BG4 tiene una gran afinidad por los G-cuádruples de ADN intramoleculares e intermoleculares sin unión detectable a una horquilla de ARN, al ADN monocatenario o al ADN bicatenario.
Immunogen
Oligonucleótidos G-cuádruples.
Application
Análisis mediante ELISA: un lote representativo detectó estructuras G-cuádruples de ADN en anti-estructuras G-cuádruples de ADN, BG4 (Cortesía de la Universidad de Cambridge).
Análisis mediante ChIP-seq: un lote representativo detectó estructuras G-cuádruples de ADN en aplicaciones de ChI-seq (Hansel-Hertsch, R., et. al. (2016). Nat Genet. 48(10):1267-72).
Análisis ELISA: un lote representativo detectó estructuras G-cuádruples de ADN en aplicaciones ELISA (Biffi, G., et. al. (2013). Nat Chem. 5(3):182-6).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó estructuras G-cuádruples de ADN en aplicaciones de inmunocitoquímica (Biffi, G., et. al. (2013). Nat Chem. 5(3):182-6).
El anticuerpo anti-estructuras G-cuádruples del ADN, clon BG4, Nº de ref. MABE917, es un anticuerpo monoclonal muy específico dirigido contra estructuras G-cuádruples del ADN, y se ha probado en ELISA, ChIP-seq e inmunocitoquímica.
Quality
El anticuerpo anti- estructuras G-cuádruples del ADN, clon BG4 (Nº de ref. MABE917) se resolvió en SDS-PAGE, se transfirió a la membrana de PVDF y se probó con anticuerpo anti-etiqueta epítopo FLAG (MAB3118).
Physical form
Anticuerpo monoclonal purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Zi-Fu Wang et al.
Cell chemical biology, 26(2), 179-190 (2018-12-06)
The most common genetic cause of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia (FTD) is an expanded G4C2 repeat [(G4C2)exp] in C9ORF72. ALS/FTD-associated toxicity has been traced to the RNA transcribed from the repeat expansion [r(G4C2)exp], which sequesters RNA-binding proteins
Katharina Schlag et al.
The FEBS journal, 287(20), 4481-4499 (2020-02-26)
5-Lipoxygenase (5-LO) is the initial enzyme in the biosynthesis of leukotrienes, which are mediators involved in pathophysiological conditions such as asthma and certain cancer types. Knowledge of proteins involved in 5-LO pathway regulation, including gene regulatory proteins, is needed to
Lijun Xiang et al.
Nucleic acids research, 50(12), 6953-6967 (2022-06-25)
G-quadruplex structure (G4) is a type of DNA secondary structure that widely exists in the genomes of many organisms. G4s are believed to participate in multiple biological processes. Acyl-CoA binding protein (ACBP), a ubiquitously expressed and highly conserved protein in
Keisuke Iida et al.
Scientific reports, 12(1), 12892-12892 (2022-07-29)
G-quadruplexes (G4s) regulate various biological processes in cells. However, cellular imaging of dynamically forming G4s in biomolecular condensates using small molecules has been poorly investigated. Herein, we present a fluorescent light-up probe with the ability to selectively stabilize G4s and
Chao-Da Xiao et al.
International journal of molecular sciences, 24(18) (2023-09-28)
Surface staining has emerged as a rapid technique for applying external stains to trace cellular identities in diverse populations. In this study, we developed a distinctive aptamer with selective binding to cell surface nucleolin (NCL), bypassing cytoplasmic internalization. Conjugation of