SCT144
Colorante de gotitas de lípidos verde BioTracker 488
Live cell imaging dye that rapidly stains lipid droplets with no wash steps and minimal background staining of other cellular membranes or organelles.
Sinónimos:
Live cell imaging probe, Live cell lipid imaging probe
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.47
Productos recomendados
técnicas
cell based assay: suitable
método de detección
fluorometric
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los lípidos son unidades estructurales fundamentales de las células y desempeñan importantes funciones celulares. Los lípidos son componentes clave de la membrana plasmática y otros compartimientos celulares,como la membrana nuclear, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi y las vesículas de transporte intracelular como los endosomas y lisosomas. Las gotitas lipídicas intracelulares son orgánulos citoplásmicos que participan en el almacenamiento y la regulación de los triglicéridos y los ésteres de colesterol. Los lípidos se han implicado en diversas enfermedades, como las enfermedades cardíacas, las vasculares y las neurológicas.
Los colorantes lipídicos BioTracker tiñen rápidamente las gotitas lipídicas de las células vivas o las células fijadas sin paso de lavado y tinción de fondo mínima de las membranas celulares u otros orgánulos. Las células también se pueden fijar y permeabilizar después de la tinción.
El colorante lipídico verde BioTracker 488 tiene una longitud de onda de excitación de alrededor de 430 nm, y se puede excitar igualmente bien a 405 nm o 488 nm. En las células, tiñe las gotitas de lípidos con fluorescencia verde brillante utilizando el canal de detección FITC.
Propiedades espectrales
Absorbancia: 427
Emisión: 585nm
Los colorantes lipídicos BioTracker tiñen rápidamente las gotitas lipídicas de las células vivas o las células fijadas sin paso de lavado y tinción de fondo mínima de las membranas celulares u otros orgánulos. Las células también se pueden fijar y permeabilizar después de la tinción.
El colorante lipídico verde BioTracker 488 tiene una longitud de onda de excitación de alrededor de 430 nm, y se puede excitar igualmente bien a 405 nm o 488 nm. En las células, tiñe las gotitas de lípidos con fluorescencia verde brillante utilizando el canal de detección FITC.
Propiedades espectrales
Absorbancia: 427
Emisión: 585nm
Aplicación
Categoría de investigación
Obtención de imágenes celulares
Obtención de imágenes celulares
Colorante para imágenes de células vivas que tiñe rápidamente las gotitas de lípidos sin pasos de lavado y tinción de fondo mínima de otras membranas u orgánulos celulares.
Obtención de imágenes fluorescentes de células vivas
Subcategoría de investigación
Tinción de células vivas
Tinción de células vivas
Calidad
Propiedades espectrales
Absorbancia: 427
Emisión: 585nm
Absorbancia: 427
Emisión: 585nm
Forma física
Líquido, suministrado como una disolución X1000 en DMSO
Almacenamiento y estabilidad
Conserve el colorante lípido verde BioTracker 488 a 2-8ºC. Proteger de la luz.
Nota: centrifugue brevemente el vial para recoger el contenido en el fondo del vial antes de abrirlo.
Nota: centrifugue brevemente el vial para recoger el contenido en el fondo del vial antes de abrirlo.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - (refers to pure substance)