SCT110
Kit de proliferación celular CSFE verde BioTracker 488
Live cell imaging cell proliferation kit based on carboxyfluorescein succinimidyl ester (CFSE) used for fluorescent cell labeling in flow cytometry applications.
Sinónimos:
Live cell imaging probe, Live cell proliferation detection
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.47
Productos recomendados
técnicas
cell based assay: suitable
método de detección
fluorometric
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los kits de proliferación celular BioTracker SE se difunden de forma pasiva en las células vivas y se utilizan para el marcaje prolongado de las células. Inicialmente son ésteres no fluorescentes de colorantes reactivos a aminas, pero las esterasas intracelulares los convierten en colorantes fluorescentes. A continuación, los colorantes reaccionan covalentemente con los grupos amina de las proteínas intracelulares, formando conjugados fluorescentes que se retienen en la célula. Inmediatamente después de la tinción, se detectará una única población fluorescente brillante mediante citometría de flujo. Cada división celular que se produce después del marcaje se revela por la aparición de un pico fluorescente sucesivamente más atenuado en un histograma de citometría de flujo (Fig. 1). Los colorantes de proliferación celular se pueden utilizar para rastrear divisiones celulares in vivo o in vitro. La tinción puede resistir la fijación y la permeabilización para la inmunotinción posterior. Entre las aplicaciones alternativas de los colorantes de proliferación celular se cuentan el marcado uniforme del citoplasma celular para microscopia o el marcado de células para cuantificación del número de células mediante un lector de microplacas.
Propiedades espectrales
Absorbancia: 495 nm
Emisión: 519nm
Propiedades espectrales
Absorbancia: 495 nm
Emisión: 519nm
Aplicación
Categoría de investigación
Obtención de imágenes celulares
Obtención de imágenes celulares
Kit de proliferación celular para obtención de imágenes de células vivas basado en el éster succinimidílico de carboxifluoresceína (CFSE) utilizado para el marcaje celular fluorescente en aplicaciones de citometría de flujo.
Obtención de imágenes fluorescentes de células vivas
Subcategoría de investigación
Tinción de células vivas
Tinción de células vivas
Componentes
1. 10 viales de colorante BioTracker 488 verde CFSE (50µg) (CS224588)
2. 1 vial de DMSO anhidro (500µl) (CS224578)
2. 1 vial de DMSO anhidro (500µl) (CS224578)
Calidad
Propiedades espectrales
Absorbancia: 495 nm
Emisión: 519nm
Absorbancia: 495 nm
Emisión: 519nm
Forma física
Líquido
Almacenamiento y estabilidad
Conservar el kit de proliferación celular BioTracker 488 Green CSFE a -20ºC. Proteger de la luz.
Nota: centrifugue brevemente el vial para recoger el contenido en el fondo del vial antes de abrirlo. Lo ideal es que la solución madre de DMSO 5 mM se prepare el día de uso. Pueden conservarse alícuotas para su uso posterior, pero cabe la posibilidad de que la actividad se reduzca con el tiempo. Los colorantes deben añadirse al tampón acuoso sólo inmediatamente antes de la tinción.
Nota: centrifugue brevemente el vial para recoger el contenido en el fondo del vial antes de abrirlo. Lo ideal es que la solución madre de DMSO 5 mM se prepare el día de uso. Pueden conservarse alícuotas para su uso posterior, pero cabe la posibilidad de que la actividad se reduzca con el tiempo. Los colorantes deben añadirse al tampón acuoso sólo inmediatamente antes de la tinción.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Los clientes también vieron
Tsui-Wen Chou et al.
Cell death & disease, 12(8), 756-756 (2021-08-02)
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder characterized by the death of midbrain dopamine neurons. The pathogenesis of PD is poorly understood, though misfolded and/or aggregated forms of the protein α-synuclein have been implicated in several neurodegenerative disease processes, including