Documentos clave
SCME004
Sigma-Aldrich
Kit de medios de cultivo completos EndoGRO-MV
Sinónimos:
Medios EndoGRO
About This Item
Código UNSPSC:
41116100
NACRES:
NA.32
Formulario
liquid
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
entrada
endothelial cells
Descripción general
Las formulaciones de medios EndoGRO proporcionan un entorno de cultivo celular óptimo para muchos tipos de células endoteliales, como las HUVEC, las células endoteliales aórticas y otras células endoteliales microvasculares y de grandes vasos humanas. Se ha demostrado que estos medios permiten el crecimiento de las células endoteliales a velocidades que cumplen o superan los medios comercializados que contienen suero, a la vez que mantienen una excelente morfología celular. Los medios están empaquetados en una envoltura retráctil protectora contra rayos UV especialmente diseñada para aumentar la estabilidad y que consta de un medidor de temperatura que ayuda a prevenir la contaminación. Los medios EndoGRO no contienen antimicrobianos ni rojo fenol, componentes que pueden causar estrés celular y efectos de enmascaramiento que pueden influir en los resultados experimentales. Disponemos de cuatro formulaciones de medios diferentes para diversas aplicaciones y requisitos de cultivo celular.
Aplicación
El kit de medios de cultivo EndoGRO-MV es una formulación de suero aproximadamente al 5% para el cultivo de células endoteliales microvasculares humanas. Este medio no contiene VEGF.
El EndoGRO-MV es una formulación de suero aproximadamente al 5% para el cultivo de células endoteliales microvasculares humanas. No contiene VEGF.
Componentes
  • Kit de suplemento de medio basal EndoGRO (SCME-BM)
  • (SCME004-S)
Almacenamiento y estabilidad
El medio basal (SCME-BM) debe conservarse a 2 - 8ºC. El embalaje especial protector contra los rayos UV protege el medio EndoGRO contra los daños causados por la luz, sin embargo, los usuarios deben tener cuidado de proteger el medio de la exposición prolongada a la luz. El kit de enriquecimiento (SCME001-S) debe conservarse a -20ºC.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.