Key Documents
SCCE001
Sigma-Aldrich
EndoGRO <™Células endoteliales de vena umbilical humana (HUVEC)
The EndoGRO Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) are a commonly studied human cell type extracted from human neonatal umbilical cords.
Sinónimos:
HUVEC cells
About This Item
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
biological source
human umbilical cord vein (endothelium)
Quality Level
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
EndoGRO®
Millipore Chemicon®
morphology
(endothelial)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
Las células endoteliales de vena umbilical humana (HUVEC) EndoGRO son un tipo de células humanas comúnmente estudiadas extraídas de cordones umbilicales neonatales humanos. Son relativamente fáciles de cultivar y proporcionan un modelo celular valioso para muchas aplicaciones de investigación en biología vascular, entre ellas la inflamación, la angiogénesis, la aterosclerosis, la coagulación sanguínea, la vasoconstricción y la vasodilatación. Las HUVEC EndoGRO® se suministran en el pase 1, y su calidad se ha probado en medios con poco suero sin exposición al rojo fenol.
Este producto es para uso exclusivo en investigación. Este producto no está aprobado para uso humano ni veterinario, ni para uso en procedimientos diagnósticos in vitro ni clínicos
Origen del producto: Cordones umbilicales neonatales humanos
Cell Line Origin
Cordón umbilical
Cell Line Description
Células endoteliales
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Consulte la ficha técnica para instrucciones detalladas sobre cómo descongelar, sembrar en placa, alimentar, realizar pases de los cultivos, etc.
Para obtener los mejores resultados, EndoGRO HUVEC debe cultivarse en medio EndoGRO (calentado a 37°C). Consulte la ficha técnica de los medios específicos para obtener más información (SCME001).
Las células endoteliales de vena umbilical humana (HUVEC) EndoGRO son un tipo de células humanas comúnmente estudiadas extraídas de cordones umbilicales neonatales humanos.
Packaging
500 000 células
Components
SCCE001
Quality
Negativo para hepatitis B, hepatitis C y VIH-1. Sin contaminación por bacterias, hongos y micoplasma.
Crecimiento ulterior: Garantía de que proporciona 15 o más duplicaciones cuando se cultiva en el medio EndoGRO apropiado.
Storage and Stability
Las HUVEC EndoGRO se venden como ampollas crioconservadas. Para mantener la integridad de las células, desembale el producto inmediatamente después de su recepción. Las células crioconservadas deben colocarse en la fase líquida o gaseosa de un vaso dewar de nitrógeno líquido para su conservación.
El almacenamiento a largo plazo de la ampolla debe realizarse en un recipiente dewar de nitrógeno líquido o en un congelador mecánico diseñado para el almacenamiento de células crioconservadas que mantenga una temperatura inferior a -135°C.
Millipore recomienda almacenar los viales crioconservados en la fase de vapor del nitrógeno líquido. Manipule los viales crioconservados con precaución. Utilice siempre protección ocular y guantes cuando trabaje con cultivos celulares. Ventile asépticamente cualquier nitrógeno de los viales crioconservados en una cabina de bioseguridad antes de descongelar los viales en un baño María.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ENDOGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c