SCME-BM
EndoGRO® Basal Medium
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.45
Productos recomendados
Nivel de calidad
Información legal
ENDOGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable