SAMP2HVNB
Filtro Millex® para el sistema Samplicity® G2
PVDF, pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-HV, Filtro de jeringa de PVDF Durapore®, Filtro de jeringa de PVDF de 0,45 μm.
About This Item
Productos recomendados
material
PVDF membrane
polypropylene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Millex®
Samplicity®
feature
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
Samplicity®
parameter
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
diam.
33 mm
filtration area
4.5 cm2
volume
1.7 mL
color
yellow
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm
input
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
bubble point
≥1.6 bar, air with water at 23 °C
fitting
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
• El sistema de filtración Samplicity G2 permite la filtración al vacío de hasta 8 muestras a la vez, directamente en los viales para HPLC
• Los filtros Millex para el sistema Samplicity G2 proporcionan embudos adaptadores y filtros Millex de 33 mm
• El sistema Samplicity G2 tiene un impacto ergonómico menor que el filtrado manual con jeringa
• Disponible en tamaños de poro de 0,20 µm y 0,45 µm con membranas Durapore PVDF, Millipore Express PLUS PES o nailon
Disponibles en paquetes de 2 tamaños:
SKU que termina en NB (-------- NB): 250 por envase
Número de referencia acabado en NK (---------NK): 1000 dispositivos (4x 250 por envase)
Aplicaciones:
HPLC; filtración de muestras viscosas o cargadas de partículas para HPLC
Application
Packaging
Components
Specifications
Physical form
Legal Information
Los clientes también vieron
Artículos
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.