Key Documents
HVLP04700
Millipore
Membrana de filtración Durapore®, 0,45 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
plain filter
white filter
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
Millipore
parameter
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
125 μm
gravimetric extractables
0.5%
color
white
refractive index
n/D 1.42
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm pore size
70 % porosity
bubble point
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: HVLP
Las membranas Durapore® ofrecen caudales y rendimientos elevados, bajos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore adsorbe muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.
Características y Beneficios
- Disponible en diversos tamaños de poro (en las dos variedades, hidrófila e hidrófoba) para adaptarse a las necesidades de su aplicación
- Las membranas de filtración Durapore presentan muy baja adsorción a proteínas para reducir al mínimo la interacción con su muestra y maximizar la recuperación.
Tipo de filtro: Filtro de membrana
Application
Clarificación mediante filtración de disoluciones biológicas.
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse la filtración del líquido a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (mayores) para atrapar y dar soporte al crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis consecutivos
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
D M Bernstein et al.
Toxicology and applied pharmacology, 387, 114856-114856 (2019-12-15)
This 90-day repeated-dose inhalation toxicology study of brake-dust (BD) (brakes manufactured with chrysotile) in rats provides a comprehensive understanding of the biokinetics and potential toxicology in the lung and pleura. Exposure was 6 h/d, 5d/wk., 13wks followed by lifetime observation (~20
Federico I Brigante et al.
Food chemistry, 312, 126059-126059 (2020-01-04)
Food fraud is perpetrated with increasing frequency along the food chain, triggering the need for new and modern tools to detect food authenticity. Chia, flax and sesame seeds are well known for the good nutritional characteristics of their oils, but
Zupeng Chen et al.
Journal of integrative neuroscience, 19(1), 101-109 (2020-04-08)
Medicinal plant breviscapine is shown to exhibit a protective role in tissue damage after cerebral hemorrhage. The effects of breviscapine on neurological deficit score, brain tissue water content, brain pathological tissue changes, blood-brain barrier bidirectional regulation, and inflammatory factors after
Sara Saeidikhoo et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 70(7), 1153-1163 (2020-03-14)
To date, no certain cure has been found for patients with degenerative cerebellar disease. In this trial, we examined the in vivo and in vitro neuroprotective effects of Sertoli cells (SCs) on alleviating the symptoms of cerebellar ataxia. Testicular cells
Natalia S Podio et al.
Chemosphere, 241, 125057-125057 (2019-10-20)
Pharmaceuticals in the environment have been an increasing research topic over the past decade, since they can be found in both natural and drinking water, including irrigation of crops and edible plants with contaminated water. Our main goal was to