PBVK02510
Discos de ultrafiltración, NMW 500 kDa
Biomax®, filter diam. 25 mm
Sinónimos:
Membrana de filtración de PES, 500 kDa NMWCO
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethersulfone membrane
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Biomax®
técnicas
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diámetro
25 mm
diám. del filtro
25 mm
filtración área
4.1 cm2
tamaño de poro
500 kDa NMWCO
Condiciones de envío
ambient
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1