Unidades de concentración de laboratorio
Los análisis requieren que las proteínas, los ácidos nucleicos, las partículas víricas y otras biomoléculas se solubilizen en su forma nativa a una concentración apropiada. Pueden utilizarse métodos de ultrafiltración para concentrar de forma suave y eficaz las muestras biológicas o medioambientales eliminando el exceso de líquido o de amortiguador. Se dispone de una variedad de unidades de ultrafiltración para concentrar rápidamente proteínas y otras biomoléculas con una elevada recuperación.
- Filtros de centrífuga para concentrar proteínas, anticuerpos y otras biomoléculas (volúmenes de < 0,5 ml a 70 ml)
- Unidades con agitación para concentrar muestras de proteínas, anticuerpos, biológicas y medioambientales de gran volumen (volúmenes de 50 ml a 800 ml)
- Concentradores de muestras clínicas para concentrar muestras de suero, plasma, orina y otras muestras clínicas
Products
Unidades de filtración para centrífuga para la concentración de proteínas
Las unidades de filtración para centrífuga utilizan la fuerza centrífuga para impulsar suavemente los solutos y los líquidos a través de una membrana semipermeable para una concentración rápida de proteínas, anticuerpos y otras biomoléculas en muestras de volumen pequeño a medio.
Filtros para centrífuga Microcon®
Concentre y desale con facilidad y eficiencia las disoluciones de péptidos, proteínas y ADN genómico con membranas de celulosa regenerada (RC) Ultracel® de baja adsorción o membranas de PES Biomax® utilizando cualquier centrífuga que acepte tubos de 1,5 ml.
- Volúmenes de muestra < 0,5 µl
- Recuperaciones típicas de >95 %, incluso para disoluciones diluidas
- Giro inverso para maximizar la recuperación, incluso en las muestras más pequeñas
- Práctico almacenamiento de la muestra filtrada o concentrada en tubos de microcentrífuga convencionales
- Factores de concentración de hasta 100X
Filtros para centrífuga Ultrafree®
Los filtros para centrífuga Ultrafree®-MC y Ultrafree®-CL eliminan las partículas y los precipitados de las muestras acuosas y algunas con disolventes. Estas unidades de filtración rápida proporcionan un rendimiento altamente reproducible de recuperación de la muestra.
- Volúmenes de muestra de 0,5 ml a 2 ml
- Clarificación, filtración y esterilización de disoluciones de proteínas y ácidos nucleicos
- Membranas Durapore® (PVDF) y membranas de PTFE hidrófilas de gran recuperación
- Cinco tamaños diferentes de poro, de 0,1 a 5,0 µm
- Opciones estériles y no estériles
- Filtración rápida y rendimiento muy reproducible
Concentradores de proteínas para centrífuga Amicon®Ultra
Los filtros para centrífuga Amicon® Ultra proporcionan un procesamiento rápido de las muestras y promueven una gran recuperación de las muestras, incluso de las muestras diluidas, a través de la ultrafiltración. Las características exclusivas de los filtros para centrífuga Amicon® Ultra le proporcionan la concentración más rápida y eficiente para las aplicaciones sensibles posteriores.
- Volúmenes de muestra de 0,5 ml a 15 ml
- >90 % de recuperación de la muestra con la membrana de celulosa regenerada (RC) Ultracel® de baja adsorción y la carcasa de polipropileno
- Tiempo de procesamiento rápido (de 10 a 30 minutos)
- La tecnología de bloqueo automático evita el centrifugado hasta sequedad
- El giro inverso le permite maximizar la recuperación de proteínas, en especial con muestras diluidas pequeñas, sin introducir errores de pipeteo
Filtros para centrífuga Centricon® Plus-70
Los filtros de centrífuga Centricon® Plus-70 están diseñados para el procesamiento rápido de disoluciones biológicas acuosas en volúmenes que oscilan entre 15 y 70 ml. Los filtros Centricon® concentran la mayoría de las disoluciones de 70 ml hasta 350 μl en tan sólo 25 minutos. Las muestras se concentran normalmente en el intervalo de 50X a 200X, dependiendo del tipo de muestra y del volumen inicial de la muestra. Estas unidades son una práctica alternativa a las técnicas de diálisis, liofilización o precipitación.
- Volúmenes de muestra de 15 ml a 70 ml
- Recuperación típica >90 %
- Poco volumen muerto
- Carcasa de polipropileno que minimiza la adsorción
- Un verdadero bloqueo automático evita la centrifugación hasta sequedad
- Concentración y desalado de eluidos de columnas cromatográficas
- Concentración de anticuerpos monoclonales
- Concentración de proteínas o virus de los sobrenadantes de cultivo
- Clarificación de los homogeneizados de tejido y lisados celulares
Unidades con agitación para la concentración de grandes volúmenes de muestra
Las unidades con agitación utilizan ultrafiltración presurizada (pUF) a elevados caudales para procesar grandes volúmenes de muestras para una concentración rápida de proteínas, partículas víricas y otras muestras biológicas y medioambientales.
Unidades con agitación Amicon®
Las cubetas con agitación Amicon® proporcionan caudales elevados con disoluciones de concentraciones de macrosolutos de hasta un 10 % y son capaces de una concentración o eliminación salina rápidas seguidas de concentración en la misma unidad. Para la concentración de proteínas, se aplica presión gaseosa directamente a la unidad de ultrafiltración. Los solutos con peso molecular por encima del punto de corte de peso nominal (NMWCO) de la membrana se retienen en la unidad, mientras que el agua y los solutos cuyo peso molecular sea inferior al punto de corte pasan al filtrado y salen de la unidad.
- Tres tamaños diferentes para manejar volúmenes de 50 ml a 400 ml, con un depósito externo opcional de 800 ml para ampliar la capacidad
- Se utiliza con discos de membrana de ultrafiltración Ultracel® RC (celulosa regenerada), Biomax® PES (polietersulfona) o Durapore® PVDF
- Concentración, diafiltración y cambio de disoluciones tampón para disoluciones de macromoléculas, como proteínas, enzimas, anticuerpos y virus.
- La agitación magnética suave minimiza la polarización en la concentración y la desnaturalización por fuerzas mecánicas.
- Todas las unidades con agitación pueden esterilizarse en autoclave.
- Elevados caudales con disoluciones cuyas concentraciones de macrosolutos son de hasta un 10 %
Unidades con agitación resistentes a disolventes
La cubeta de agitación resistente a disolventes Millipore® está fabricada en acero inoxidable y vidrio borosilicato para aplicaciones que requieren compatibilidad con los disolventes. Está diseñada para ofrecer un método rápido y eficiente de concentrar o desalar muestras de hasta 300 ml a alta presión.
- Volúmenes de muestra de 75 ml a 300 ml
- Aplicaciones de desalado, purificación y concentración de proteínas que implican disolventes orgánicos
- Cilindro de vidrio borosilicato y componentes de PTFE para amplia compatibilidad
- Esterilizable en autoclave con membrana colocada
- La abertura de la placa superior permite acceder al contenido sin desmontar la unidad
- Pocos componentes para facilitar la limpieza y el montaje
Concentración de muestras clínicas
Filtros para centrífuga Centrifree ®
El filtro Centrifree® se ha diseñado pensando en el laboratorio clínico. Estas unidades separan con rapidez y eficiencia los microsolutos libres de los ligados a proteínas en volúmenes pequeños (0,15–1,0 ml) de suero, plasma y otras muestras biológicas utilizando ultrafiltración. En cuestión de minutos se produce una separación exacta sin dilución, cambio en el pH fisiológico, composición iónica ni concentración de los microsolutos no unidos. Estas unidades contienen membranas hidrófilas con poca capacidad de adsorción y juntas tóricas sin plastificantes para asegurar una recuperación excelente.
- Volúmenes de muestra de 0,15 ml a 1,0 ml
- Separación entre los microsolutos libres y los microsolutos unidos en suero, plasma y otras muestras biológicas
- Determinación de medicamentos, testosterona y tiroxina, entre otros compuestos, no ligados
- Estudios de unión
- Investigaciones de nuevos medicamentos
- Desproteinización
Concentradores estáticos Minicon® para muestras clínicas
Los concentradores Minicon® son unidades de ultrafiltración multipocillos no estériles y desechables para concentrar macromoléculas en muestras clínicas como orina, líquido cefalorraquídeo (LCR) u otras disoluciones biológicas. Los concentradores, que no precisan equipo añadido y pueden funcionar sin supervisión, son utilizados por investigadores y laboratorios clínicos de todo el mundo como una etapa preparatoria para aumentar la sensibilidad de los análisis posteriores.
- Volúmenes de muestras clínicas de 2,5 ml a 5 ml
- Concentración de orina y líquido cefalorraquídeo para intensificar las proteínas que indican estados anómalos o patológicos antes del análisis por electroforesis o inmunoelectroforesis (p. ej., proteínas de Bence Jones en orina).
- Concentrador estático, no requiere accesorios
- El absorbente impulsa el disolvente y las sales a través del ultrafiltro, concentrando la muestra