Merck
Todas las fotos(8)
Documentos clave
1.02952
Supelco
Dimetilsulfóxido
for analysis EMSURE® ACS
Sinónimos:
Metanosulfinilmetano, Metilsulfóxido, Dimetil(óxido)azufre, DMSO, DMSO
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2SO
Número de CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
506008
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número índice de la CE:
200-664-3
NACRES:
NA.05
grado:
ACS reagent
for analytical purposes
Ensayo:
≥99.9% (GC)
bp:
189 °C (lit.)
presión de vapor:
0.42 mmHg ( 20 °C)
grado
ACS reagent
for analytical purposes
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.7 (vs air)
presión de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
573 °F
potencia
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
42 %, 63 °F
impurezas
≤0.0002 meq/g Titrable acid
residuo de evap.
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
Viscosidad cinemática
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 87 °C
solubilidad
1000 g/L
densidad
1.10 g/mL (lit.)
trazas de catión
Fe: ≤0.0001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Los disolventes de grado EMSURE son idóneos para un amplio espectro de aplicaciones clásicas de laboratorio y se utilizan a menudo en aplicaciones de laboratorio reguladas y muy exigentes. EMSURE proporciona las mejores y más extensas especificaciones de productos en todo el mundo. Declaramos que nuestra gama EMSURE cumple la normativa ACS, la sección de reactivos de la Farmacopea Europea (React. Ph Eur) y las normas ISO.
Aplicación
El dimetil sulfóxido, se utiliza como disolvente.
  • Para disolver el sustrato y diluir el sustrato fluorógeno.
  • Para permeabilizar células de V. natriegens o E. coli.
Precaución
Fácilmente superenfriado, vuelve a fundir lentamente a temperatura ambiente. Producto solidificado que puede volver a licuarse por calentamiento a temperatura ambiente sin detrimento del producto.
Especificaciones
Concentración de saturación en el aire: 8,0 g/m3 (20 °C)
Ligadura / enlace
Discover EMSURE - to be more than sure!
Otras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Direct detection of heterotrophic diazotrophs associated with planktonic aggregates
Eyal G et al.
Scientific Reports, 9, 9288-9288 (2019)
Evaluation of fluorogenic substrates in the assessment of digestive enzymes in a decapod crustacean Maja brachydactyla larvae
Guiomar R et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 282, 90-96 (2008)
Protocolos
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.