MP81G15
mPAGE® 8-16% Bis-Tris Precast Gels
8-16% Bis-Tris, 15 well, 1mm
Sinónimos:
Gel bis-Tris
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Gel premoldeado Bis-Tris al 8-16 % mPAGE®, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 15 well
caducidad
18 mo.
envase
pkg of 10 gels
L × An × pocillos
10 cm × 8 cm × 15 well
casete An × L
10 cm × 8 cm
gel grosor
1 mm
pocillo volumen máximo
40 μL
well wells
15 wells
compatibilidad
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
- Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Aplicación
- Cargue hasta 60 μl de muestra/pocillo
- Tiempo de procesamiento típico 26 min (MES, 180V) o 31 min (MOPS, 200V)
- Invierta la junta cuando la utiliza con sistemas Mini-PROTEAN Bio-Rad
- Utilice el adaptador (MPTA) con XCell SureLock y otros sistemas compatibles
Inmunoelectrotransferencia (WB)
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocolos
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Contenido relacionado
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.