MABN481
Anti-Lipocalin-2 Antibody, clone PA348-26.3.5
clone PA348-26.3.5, from mouse
Sinónimos:
ngal, neutrophil lipocalin, siderocalin, Neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGAL, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, Lipocalin-2, Oncogene 24p3, Siderocalin LCN2, p25
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
PA348-26.3.5, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LCN2(3934)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
ELISA Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Lipocalin-2 in indirect ELISA.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Lipocalin-2 in 10 µg of human lung tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable