Documentos clave
MMPWRSPEU
Millipore
Fuente de alimentación Milliflex Oasis®
Europe adaptor – to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
Sinónimos:
Fuente de alimentación
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
entrada CA/CC
100 V / 250 V, 50-60 Hz
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Milliflex Oasis®
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidad
Europe adaptor – to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El sistema de filtración MILLIFLEX OASIS® ofrece una solución para simplificar y garantizar el proceso de análisis microbiológico con niveles superiores de productividad, fiabilidad de los resultados y cumplimiento de la normativa. La bomba MILLIFLEX OASIS® es una bomba de vacío de nueva generación para el análisis de agua y de la biocarga en entornos farmacéuticos. Una fuente de alimentación de estándar europeo con 100 - 240 V, 50/60 permite el funcionamiento eficiente de la bomba de filtración. Un conjunto de fuente de alimentación MILLIFLEX OASIS® se puede utilizar para alimentar hasta tres bombas.
Aplicación
La bomba de filtración MILLIFLEX OASIS® encuentra su aplicación en los análisis del grado de contaminación microbiana y el control del agua de la cerveza, el agua embotellada, los cosméticos y el análisis de productos farmacéuticos.
Información legal
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany