Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
MMHEADMM2
Millipore
Cabezal de filtración Milliflex Oasis®
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM2 pump
Sinónimos:
Accesorio de filtración, Cabezal de bomba de filtración Milliflex Oasis®, Cabezal de filtración, Cabezal de filtración Milliflex Oasis®
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.79
material
316 stainless steel (ASI)
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM2 pump
shipped in
ambient
General description
El sistema de filtración Milliflex Oasis® ofrece una solución para simplificar y asegurar el proceso de análisis microbianos con niveles superiores de productividad, fiabilidad de los resultados y cumplimiento normativo.
El cabezal de filtración Milliflex Oasis® está compuesto por acero inoxidable 316L y puede esterilizarse en autoclave a 121°C durante un máximo de 30 minutos o a 134°C durante un máximo de 15 minutos.
El cabezal de filtración Milliflex Oasis® ha sido diseñado para adaptarse a la bomba de vacío Milliflex Oasis® MMSYSTMM2 y también es compatible con la bomba de vacío Milliflex Oasis® , resistente a VHP, MMPPLUVHP.
Application
El cabezal de filtración Milliflex Oasis® se utiliza para la filtración de muestras de líquido para el análisis de la biocarga, el control del agua y los análisis microbiológicos generales de varios líquidos filtrables.
Legal Information
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Artículos
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.
Ver todo