MMHEADMM1
Cabezal de filtración MILLIFLEX OASIS®
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM1 pump
Sinónimos:
Cabezal de filtración Milliflex Oasis®, Accesorio de filtración, Cabezal de bomba de filtración Milliflex Oasis®, Cabezal de filtración
About This Item
Productos recomendados
material
316L stainless steel (ASI)
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM1 pump
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
Application
Other Notes