MABS827
Anti-ERK1/2 Antibody, clone 16A6.1
clone 16A6.1, from mouse
Sinónimos:
EC: 2.7.11.24, MAP kinase 3, MAPK3, ERT2, ERK-1, Insulin-stimulated MAP2 kinase, MAP kinase isoform p44, p44-MAPK, MNK1, Microtubule-associated protein 2 kinase, p44-ERK1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
16A6.1, monoclonal
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAPK3(5595)
mouse ... Mapk3(26417)
rat ... Mapk3(50689)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ERK1/2 in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1